Tisk…
4-Chloro-3-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9987-25G PC9987-5G PC9987-100G
APOSPC9987-25GEA 827 CZK
APOSPC9987-25G APOSPC9987-5G APOSPC9987-100G
4-Chloro-3-fluorotoluene
4-Chloro-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 157…158 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143295
CAS číslo: 5527-94-6
UN: 1993
ADR: 3,III