Tisk…
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9985-1G PC9985-250MG
APOSPC9985-1GEA 8070 CZK
APOSPC9985-1G APOSPC9985-250MG
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940431
CAS číslo: 149739-61-7