3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9983-1G
APOSPC9983-1GEA
2730
CZK
APOSPC9983-1G
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₉H₇FN₂ MW: 162,167 g/mol Bod tání: 58…61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00973917 CAS číslo: 149739-32-2 |