Tisk…
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9980-1G PC9980-5G
APOSPC9980-1GEA 622 CZK
APOSPC9980-1G APOSPC9980-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine 95%
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Vzorec: C₄ClF₃N₂
Bod varu: 116 °C
Hustota: 1,626 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191933
CAS číslo: 697-83-6
EINECS: 211-807-4