Tisk…
2',6'-Difluoroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2,6-Difluorophenyl)acetamide
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 3110 CZK
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoroacetanilide
2',6'-Difluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
MW: 171,144 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119485
CAS číslo: 3896-29-5