2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9975-100G
PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA
4770
CZK
APOSPC9975-100G
APOSPC9975-25G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Vzorec:
C₂HF₃O₄S Bod varu: 153 °C Hustota: 1.723 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01320807 CAS číslo: 1717-59-5 UN: 2927 ADR: 6.1+8 I |