Tisk…
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 7280 CZK
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃S
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862655
CAS číslo: 386704-14-9