Tisk…
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9972-5G PC9972-25G PC9972-100G
APOSPC9972-5GEA 0 CZK
APOSPC9972-5G APOSPC9972-25G APOSPC9972-100G
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Bod tání: 57…59 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091378
CAS číslo: 210532-25-5
UN: 3261
ADR: 8,II