Tisk…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 CZK
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Bod tání: 158…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153195
CAS číslo: 50650-59-4