Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9962-1G PC9962-25G PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA 708 CZK
APOSPC9962-1G APOSPC9962-25G APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₆FNO
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183544
CAS číslo: 138716-37-7