2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9958-100G
PC9958-25G
APOSPC9958-100GEA
7410
CZK
APOSPC9958-100G
APOSPC9958-25G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅FO₃ Bod tání: 199…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310985 CAS číslo: 65145-13-3 |