Tisk…
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 622 CZK
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091379
CAS číslo: 140480-89-3