Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC9956-100G PC9956-25G PC9956-5G
APOSPC9956-100GEA 1370 CZK
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G APOSPC9956-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220
Bod tání: 55…58 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055433
CAS číslo: 701-45-1