2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
PC9955-25G
PC9955-5G
PC9955-100G
APOSPC9955-25GEA
1740
CZK
APOSPC9955-25G
APOSPC9955-5G
APOSPC9955-100G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₅H₅BFNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411559 CAS číslo: 351019-18-6 |