Tisk…
2,6-Difluorobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 1660 CZK
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119406
CAS číslo: 172935-91-0