Tisk…
2,5-Difluorobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 2980 CZK
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183537
CAS číslo: 265644-03-9