3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9951-25G
PC9951-100G
PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA
2690
CZK
APOSPC9951-25G
APOSPC9951-100G
APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃FN₂O₂ Bod tání: 73…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973417 CAS číslo: 218632-01-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...