1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9950-1G
PC9950-25G
PC9950-5G
APOSPC9950-1GEA
622
CZK
APOSPC9950-1G
APOSPC9950-25G
APOSPC9950-5G
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Vzorec:
C₁₂H₉FO Bod varu: 164…166 °C/14mmHg Bod tání: 33…35 °C Hustota: 1,203 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134475 CAS číslo: 316-68-7 EINECS: 206-261-9 |