Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 870 CZK
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Bod tání: 29…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663754
CAS číslo: 58534-94-4