Tisk…
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9944-100G PC9944-25G PC9944-5G
APOSPC9944-100GEA 16340 CZK
APOSPC9944-100G APOSPC9944-25G APOSPC9944-5G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Vzorec: C₁₄H₁₁FO
Bod tání: 83…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017960
CAS číslo: 347-84-2