Tisk…
5-Fluorocytidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9941-1G PC9941-250MG
APOSPC9941-1GEA 705 CZK
APOSPC9941-1G APOSPC9941-250MG
5-Fluorocytidine
5-Fluorocytidine
Vzorec: C₉H₁₂FN₃O₅
Bod tání: 196…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210953
CAS číslo: 2341-22-2