Tisk…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9940-5G
APOSPC9940-5GEA 5030 CZK
APOSPC9940-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 179…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772042
CAS číslo: 532967-21-8