Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9939-10G PC9939-25G PC9939-100MG PC9939-5G
APOSPC9939-10GEA 2740 CZK
APOSPC9939-10G APOSPC9939-25G APOSPC9939-100MG APOSPC9939-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114368
CAS číslo: 256417-10-4