Ethyl 2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)-propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9936-1G
PC9936-500MG
PC9936-5G
APOSPC9936-1GEA
6190
CZK
APOSPC9936-1G
APOSPC9936-500MG
APOSPC9936-5G
Ethyl 2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)-propanoate
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Vzorec:
C₁₈H₁₇ClFNO₃ Bod tání: 86…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310648 CAS číslo: 34029-27-1 |