Tisk…
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 6220 CZK
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Vzorec: C8H5ClFN
MW: 169,5800 g/mol
Bod tání: 83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074495
CAS číslo: 169674-57-1