Tisk…
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9931-10G PC9931-1G PC9931-5G
APOSPC9931-10GEA 6850 CZK
APOSPC9931-10G APOSPC9931-1G APOSPC9931-5G
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 381242-61-1