3-Fluoro-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-picoline
PC9930-1G
PC9930-5G
PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA
622
CZK
APOSPC9930-1G
APOSPC9930-5G
APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₆FN MW: 111.12 g/mol Bod varu: 135.6 °C/748mmHg Hustota: 1.08 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114226 CAS číslo: 399-88-2 |