Tisk…
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 622 CZK
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
MW: 113.09
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095042
CAS číslo: 1547-29-1