Tisk…

5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 1240 CZK
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Bod tání: 25…29 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03426368
CAS číslo: 452-92-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR