Tisk…
2-Fluor-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 2280 CZK
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973416
CAS číslo: 65753-52-8