Tisk…
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 7210 CZK
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Bod varu: 95 °C/4mmHg
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 1.662 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191862
CAS číslo: 16184-89-7