Tisk…
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9922-25G PC9922-5G PC9922-1G
APOSPC9922-25GEA 953 CZK
APOSPC9922-25G APOSPC9922-5G APOSPC9922-1G
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Bod varu: 80…83 °C/44mmHg
Bod tání: 26…31 °C
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234011
CAS číslo: 41404-58-4