Tisk…
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 11310 CZK
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Bod varu: 222 °C
Hustota: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190103
CAS číslo: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II