Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 2650 CZK
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Bod tání: 36…37 °C
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368788
CAS číslo: 886762-70-5