Tisk…
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
PC9916-5G PC9916-1G PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA 1580 CZK
APOSPC9916-5G APOSPC9916-1G APOSPC9916-25G
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149.1200 g/mol
Bod tání: 78…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368786
CAS číslo: 105942-10-7