Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 622 CZK
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368341
CAS číslo: 105942-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III