Tisk…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9912-10G PC9912-1G PC9912-5G
APOSPC9912-10GEA 6620 CZK
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G APOSPC9912-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368783
CAS číslo: 328-69-8