Tisk…
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 417 CZK
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Bod varu: 124 °C/11mmHg
Bod tání: 29…36 °C
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788559
CAS číslo: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III