Tisk…

2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9906-1G PC9906-5G
APOSPC9906-1GEA 1660 CZK
APOSPC9906-1G APOSPC9906-5G
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138.1390 g/mol
Bod varu: 77…79 °C/10mmHg
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797948
CAS číslo: 886762-64-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR