Tisk…
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9903-25G PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA 1330 CZK
APOSPC9903-25G APOSPC9903-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Vzorec: C₇H₄FNO
Bod tání: 132…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215834
CAS číslo: 405-04-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III