Tisk…
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9902-100G PC9902-25G PC9902-5G PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA 3740 CZK
APOSPC9902-100G APOSPC9902-25G APOSPC9902-5G APOSPC9902-1KG
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Hustota: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01310982
CAS číslo: 65896-11-9