Tisk…
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-25G PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-25GEA 14820 CZK
APOSPC9898-25G APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₈H₄F₂
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 123…124 °C
Hustota: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039982
CAS číslo: 151361-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III