Tisk…
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
PC9896-5G PC9896-1G PC9896-10G
APOSPC9896-5GEA 1160 CZK
APOSPC9896-5G APOSPC9896-1G APOSPC9896-10G
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090995
CAS číslo: 93339-98-1