Tisk…
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9892-25G PC9892-5G
APOSPC9892-25GEA 0 CZK
APOSPC9892-25G APOSPC9892-5G
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Vzorec: C₂₀H₁₀F₂₆O₄
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038264
CAS číslo: 55003-96-8