Tisk…
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9891-1G PC9891-25G PC9891-5G
APOSPC9891-1GEA 5100 CZK
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G APOSPC9891-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Vzorec: C₆H₅F₁₀N
Bod varu: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038263
CAS číslo: 883498-76-8