Tisk…
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9890-100G PC9890-25G PC9890-5G
APOSPC9890-100GEA 6950 CZK
APOSPC9890-100G APOSPC9890-25G APOSPC9890-5G
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃BiF₉O₉S₃
MW: 656,19 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093669
CAS číslo: 88189-03-1
UN: 3261
ADR: 8,III