Tisk…
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 34720 CZK
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Vzorec: C₆H₈F₄O
Bod varu: 110 °C/740mmHg
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093319
CAS číslo: 681-68-5