Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 622 CZK
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₃IN
Bod tání: 126…127 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862099
CAS číslo: 505084-55-9