Tisk…
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 12010 CZK
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Vzorec: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038262
CAS číslo: 74938-83-3