Tisk…

4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)imidazole

PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 3310 CZK
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,08 g/mol
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458860
CAS číslo: 33468-69-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR